Merck
920819
mPEG functionalized alginate
5% +/- 2% PEGylation, PEG average Mn 1k
Synonyma:
PEGylated alginate, PEGylated low viscosity alginate, PEGylated sodium alginate, Alginate / Alginic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
{C6H7O5[NHCH2CH2CH2O(CH2CH2O)xCH3]}n(C6H7O6Na)m
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352201
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
(solid or chunk(s) or fiber)
mol wt
PEG average Mn 1k
color
white to off-white
storage temp.
2-8°C
Application
Alginate is biocompatible and biodegradable, and forms hydrogels in the presence of divalent cations (e.g., Ca2+, Ba2+) under mild temperature and pH conditions. mPEG functionalized alginate can used to tune the stress relaxation of alginate hydrogels, and can used to fabricate microparticles with better mechanical properties.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)