Přeskočit na
918830
Sodium cyanoborohydride
Synonyma:
Sodium cyanotrihydridoborate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 400,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
24 600,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
214 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NaBH3CN
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
62.84
UNSPSC Code:
12352306
Beilstein/REAXYS Number:
4152656
MDL number:
3 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
synthetic
Quality Segment
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
SMILES string
[Na+].[BH3-]C#N
InChI
1S/CH3BN.Na/c2-1-3;/h2H3;/q-1;+1
InChI key
CVDUGUOQTVTBJH-UHFFFAOYSA-N
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
156159296813296945
description
-
description
reagent grade, 95%
description
1.0 M in THF
description
5.0 M in 1 M NaOH
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
-
suitability
-
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mp
>242 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium cyanoborohydride
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
supp_hazards
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)