Merck
915890
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate)
natural origin, PHH content 15.2 %
Synonyma:
PHB, PHBH, Polyhydroxybutyrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[C4H6O2]x[C6H10O2]y
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mol wt
average Mn 580,000
composition
3-Hydroxyhexanoic acid content, 15.2% , PHH content, 15.2%
color
white to off-white
Application
Poly((R)-3-hydroxybutyrate-co-(R)-3-hydroxyhexanoate) is a biocompatible and biodegradable polymer produced by fermentation of genetically modified microorganisms.Poly(3-hydroxybutyric acid) (PHB) is a common polyhydroxyalkanoate (PHA), it has been widely used for food packaging, medical implants, biodegradable sutures and drug delivery systems due to its biocompatible and biodegradable properties. PHB has been investigated as drug delivery micro- and nano-carriers.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)