Merck
915394
Lithium Aluminum Titanium Phosphate
LATP, solid electrolyte, powder, battery grade
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Al0.3Li1.3Ti1.7(PO4)3
Číslo CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352303
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Lithium Aluminum Titanium Phosphate (LATP) powder, battery grade
grade
battery grade
Quality Segment
assay
≥99.5%
form
powder
mol wt
Mw 382.01 g/mol
composition
Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3
surface area
0.86 m2/g
particle size
2-3 μm (average)
conductivity
0.01-0.1 mS/cm (ionic conductivity, cold-pressed pellet at room temperature)
density
2.92 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
Application
Solid electrolytes (SEs) have become a practical option for lithium ion and lithium metal batteries because of their improved safety over commercially available ionic liquids. Solid electrolyte materials are highly conductive and made for advanced solid-state lithium ion battery technologies. These solutions are high purity and battery grade thus making them suitable as standards in LIB research.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)