Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
50 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 11 300,00 Kč |
O této položce
11 300,00 Kč
description
Insulation and Encapsulation
Quality Segment
form
liquid
sustainability
Sustainability features
concentration
50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA)
particle size
5 nm (core)
functional group
acrylate
SMILES string
[Zr](=O)=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI key
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Zirconia with 5nm core plus surface capping that contains acrylate functionality designed to crosslink with acrylate and vinyl monomers.
- Balanced surface coverage that provides both improved formulation stability and dispersibility without sacrificing refractive index.
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description 5 nm (core), acrylate functionalized, 50 wt. % in propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA), medium surface coverage capping material | description 5 nm (core), methacrylate functionalized, 50 wt. % in ethyl acetate, medium surface coverage capping materials | description 5 nm (core), methacrylate functionalized, Ethyl Acetate 50 wt. %, high surface coverage capping materials | description 5 nm (core), Propylene glycol methyl ether acetate (PGMEA) 50 wt. %, high surface coverage capping materials |
| particle size 5 nm (core) | particle size 5 nm (core) | particle size 5 nm (core) | particle size 5 nm (core) |
| functional group acrylate | functional group methacrylate | functional group methacrylate | functional group - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| sustainability Sustainability features | sustainability Sustainability features | sustainability - | sustainability - |
| greener alternative category | greener alternative category | greener alternative category - | greener alternative category - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ZrO2 nanoparticles
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
114.8 °F
Bod vzplanutí (°C)
46 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-65-6
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?