Merck
911364
Poly(ethylene glycol) linear dendrimer
carboxyl terminated, PEG Mn 10k, generation 4
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C732H1278O414
Molekulová hmotnost:
16703.73
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
mol wt
PEG Mn 10k, PEG average Mn 10,000, generation 4
no. Surface Groups
32
color
white to off-white
functional group
carboxylic acid
storage temp.
−20°C
General description
  • Polymer architecture: PEG-core dendrimer
  • Bis-MPA : 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Bis-MPA dendritic molecules are based on 2,2-bismethylolpropionicacid (bis-MPA) building blocks. The hydrolyzable linker allows for degradation into byproducts that can be reabsorbed by the body or into excretable non-toxic small molecules. This dendritic polymer is biocompatible, biodegradable, and suitable for biomedical applications. PEG-core dendrimers feature excellent solubility in water and a high degree of functionality per PEG chain, enabling use for advanced drug delivery systems or for drug targeting. The carboxylic acid-functionalized corona can be readily used for bioconjugation reactions.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)