Přeskočit na
907952
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt, powder
Synonyma:
Pt/C
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 230,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Pt
Molekulová hmotnost:
195.08
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
3 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Platinum on carbon, Evonik Noblyst® P8071 2% Pt
form
powder
contains
~60% water
extent of labeling
2 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P8071 2% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups in the presence of halogens and other functional groups
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
908088907898907812
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
Unit weight excludes weight of water
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
matrix
activated carbon support
matrix
activated carbon support
matrix
activated carbon support
extent of labeling
2 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
3 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
1 wt. % loading (dry basis)
extent of labeling
10 wt. % loading (dry basis)
contains
~60% water
contains
~60% water
contains
~60% water
contains
~50% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum on carbon
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)