Merck
907812
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2086 10% Pt, powder
Synonyma:
Pt/C
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
Pt
Molekulová hmotnost:
195.08
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Platinum on carbon, Evonik Noblyst® P2086 10% Pt
form
powder
contains
~50% water
extent of labeling
10 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P2086 10% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • oxidation of alcohols and sugars
  • selective hydrogenation of aryl nitroalkanes in the presence of halogens
  • hydrogenation of aldehydes and ketones
Note: Unit weight is of net dry catalyst.
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum on carbon
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
nwg
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)