Přejít k obsahu
906484
DLAM-LVproS-13CHD2 Methyl Labeling Kit
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NA.12
UNSPSC Code:
12352200
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
bio NMR: suitable
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
DLAM-LVproS-13CHD2 kit has 13CHD2 isotopomer precursors and contains protocol instructions for creation of isotopically-labeled proteins.
Application
DLAM-LVproS-13CHD2 kit is used for double labeling of amino acid precursors, leucine and valine with 13CHD2 isotopomer. This kit has been tested with protein isotopic labeling in E. coli. Stereospecific incorporation of 13CHD2 groups in perdeuterated proteins allows for the measurement of precise dynamics information and the acquisition of high resolution 1H,13C-spectra by solution and solid-state NMR spectroscopy.
For solid-state NMR applications and dynamic studies.
For regio- and/or stereo- specific isotope labelilng of Isoleucine, Leucine, Valine, and Alanine with 13CHD2 isotopomers.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)