Merck
903590
N-Phenyl-13C6-2-napthylamine
≥98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
13C6C10H13N
Molekulová hmotnost:
225.24
MDL number:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.24
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
[13C]1(NC2=CC(C=CC=C3)=C3C=C2)=[13CH][13CH]=[13CH][13CH]=[13CH]1
InChI key
KEQFTVQCIQJIQW-LZNBELBNSA-N
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
2331259-51-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)