Přeskočit na
901490
(S,R,S)-AHPC hydrochloride
≥97%
Synonyma:
(2S,4R)-1-((S)-2-Amino-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, E3 Ligase ligand, Ligand for PROTAC® research, VH032
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 200,00 Kč
11 502,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C22H30N4O3S · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
430.56 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
11 502,00 Kč
Ceníková cena14 200,00 KčUložit 19 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
ligand
VH032
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: ligand
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@H](C(N1[C@H](C(NCC2=CC=C(C3=C(C)N=CS3)C=C2)=O)C[C@@H](O)C1)=O)C(C)(C)C.Cl
InChI key
JYRTWGCWUBURGU-MSSRUXLCSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
901487901493901488
description
≥97%
description
≥97%
description
≥95%
description
≥95%
assay
≥97%
assay
≥97%
assay
≥95%
assay
≥95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
-
reaction suitability
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder or crystals
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
ligand
VH032
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)