Merck
901251
[2,2′-Bipyridine]-6-carboxylic acid hydrochloride
Synonyma:
PPA directing group
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H8N2O2 · xHCl
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
200.19 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
powder or crystals
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
manufacturer/tradename
ECACC
SMILES string
n1c(cccc1C(=O)O)c2ncccc2
InChI
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)10-6-3-5-9(13-10)8-4-1-2-7-12-8/h1-7H,(H,14,15)
InChI key
ZQTILGDVDYWICD-UHFFFAOYSA-N
Application
Developed in the Engle lab, this 2,2′-bipyridylamide (PPA) is a pincer-like, removable tridentate directing group that stabilizes 6-membered palladacycles for olefin functionalization. Together with similar ligand PAQ (901250), researchers demonstrated regioselective remote hydrocarbofunctionalization of alkene-containing substrate classes (e.g. 4-pentenoic acids, allylic alcohols, homoallyl amines, bis-homoallylamines) using Pd(II) catalysis.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)