Merck
901248
(+)-Borneol-2,3,3-d3
≥98 atom % D, ≥97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10D3H15O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
157.27
UNSPSC Code:
12352114
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
isotopic purity
≥98 atom % D
assay
≥97% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+3
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)