Merck
901001
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid
≥97%
Synonyma:
(1s,2R,3R,4s,5s,6S,7S,8r)-4-(Methoxycarbonyl)cubane-1-carboxylic acid, Pentacyclo[4.2.0.02,5.03,8.04,7]octane-1,4-dicarboxylic acid, 1-methyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H10O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
206.19
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder or crystals
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder or crystals
mp
181 °C
functional group
carboxylic acid, ester
SMILES string
OC([C@]12[C@H]3[C@H]4[C@@H]1[C@H]5[C@@]4(C(OC)=O)[C@H]3[C@@H]52)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9(14)11-5-2-6(11)4-7(11)3(5)10(2,4)8(12)13/h2-7H,1H3,(H,12,13)
InChI key
ARRJEFLYRAVFJA-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methoxycarbonylcubanecarboxylic acid is a tertiary carboxylic acid that can undergo iododecarboxylation using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin (DIH) as both reaction initiator and iodine source under irradiative conditions. This product was previously listed as BML00136.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)