Přejít k obsahu
900941
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-[bis(4-fluorophenyl]phosphino]ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine]nickel(II)
≥95%, powder or solid
Synonyma:
SK-J014-1n
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C39H42ClF2FeNNiP2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
774.69
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Chloro(4-cyanophenyl)[(R)-1-[(S)-2-[bis(4-fluorophenyl]phosphino]ferrocenyl]ethyldi-tert-butylphosphine]nickel(II), ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder or solid
reaction suitability
core: nickel, reaction type: Cross Couplings, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C[C]1[C][C][C][C]1P(C2=CC=C(F)C=C2)C3=CC=C(F)C=C3.Cl[Ni]C4=CC=C(C#N)C=C4.[C]5[C][C][C][C]5.[Fe]
Application
Amination of functionalized aryl chlorides with ammonia and ammonium salts.
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)