Přeskočit na
900679
DOTA-functionalized silica gel
≥99%
Synonyma:
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane-1,4,7,10-tetraacetic acid-functionalized silica gel, Si-DOTA, SiliaMetS® DOTA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 230,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12161600
2 230,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
shelf life
2 yr (expiration date period)
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
surface area
480-550 m2/g
pore size
60 Å pore diameter
bulk density
679 g/L (typical tap density)
Application
Metal scavenger: Ca, Ce, Cu, Fe, Gd, La, Ni, Pd, Zn.
Other Notes
This product is compatible with all common aqueous and organic solvents.
Legal Information
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
Disclaimer
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
900676900674900680
description
≥99%
description
≥99%, molecular loading ≥0.81 mmol/g
description
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
description
≥99%, molecular loading ≥0.50 mmol/g
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator, reagent type: catalyst
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: chelator
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥99%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pore size
60 Å pore diameter
pore size
60 Å pore diameter
pore size
60 Å pore size
pore size
60 Å pore diameter
surface area
480-550 m2/g
surface area
480-550 m2/g
surface area
-
surface area
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)