Přejít k obsahu
900671
Methoxy poly(ethylene glycol)-block-poly(ε-caprolactone)
5k-2k
Synonyma:
mPEG-b-PCL, mPEG-PCL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(CH2CH2O)n(COCH2CH2CH2CH2CH2O)mH
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
mol wt
PCL average Mn ~2,000, PEG average Mn ~5,000
transition temp
flash point >230 °F, Tm 54-57 °C
storage temp.
2-8°C
Application
Biocompatible, amphiphilic block copolymer composed of a hydrophilic PEG block and a hydrophobic PCL block. These materials have been used as a block copolymer surfactant as well as in control release and nanoparticle formulation for drug delivery applications. Well-defined materials with varying properties can be prepared by controlling the relative length of each polymer block. Hydroxyl termination allows for facile further chemical modification of these materials.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)