Přejít k obsahu
900652
2-Aminoethylmethacrylamide hydrochloride
≥98%
Synonyma:
N-(2-Aminoethyl) methacrylamide hydrochloride, AEMA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13ClN2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
164.63
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder or chunks
mp
120-125 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(CCN)C(=O)C(=C)C
InChI key
RUSMHXACRXXLKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Monomer for polymerization reactions, may be used to synthesize polymers for nucleic acid complexation and polyplex formation.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)