Merck
89761
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
Synonyma:
N-Boc-3,6-dioxa-1,8-octanediamine, tert-Butyl 2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethylcarbamate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C11H24N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
248.32
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
N-Boc- 2,2′-(ethylenedioxy)diethylamine, ≥95.0% (NT)
Quality Segment
assay
≥95.0% (NT)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
density
1.046 g/mL at 20 °C
functional group
Boc, amine
SMILES string
NCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
OCUICOFGFQENAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Linker reagent for the prep. of a broad variety of linked tags, monomers for polymerisation, ionophores etc., e.g. biotinylation reagents.
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)