Přejít k obsahu
88670
2-Ethylhexyl thioglycolate
≥95.0% (GC)
Synonyma:
2-EHTG
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HSCH2COOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
204.33
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-626-4
Beilstein/REAXYS Number:
9047474
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.461
bp
255-260 °C (lit.)
density
0.972 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester, thiol
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)CS
InChI
1S/C10H20O2S/c1-3-5-6-9(4-2)7-12-10(11)8-13/h9,13H,3-8H2,1-2H3
InChI key
OWHSTLLOZWTNTQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Ethylhexyl thioglycolate can be used:
  • In the selective extraction of indium(III) and gallium(III).
  • As a reagent in the synthesis of conjugated polymers based on thienoquinoidal building block.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
243.5 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
117.5 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)