Přejít k obsahu
86262
2-Methyl-2-butene
≥95.0% (GC)
Synonyma:
β-Isoamylene, Amylene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3CH=C(CH3)2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
70.13
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-156-3
Beilstein/REAXYS Number:
1361353
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.4 (vs air)
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
expl. lim.
8.7 %
refractive index
n20/D 1.385 (lit.), n20/D 1.388
bp
35-38 °C (lit.)
mp
−134 °C (lit.)
density
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H10/c1-4-5(2)3/h4H,1-3H3
InChI key
BKOOMYPCSUNDGP-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-butene is a trisubstituted olefin. It acts as guest and forms stable solid host-guest complexes with self-assembled benzophenone bis-urea macrocycles. The impact of active chlorine on photo-oxidation of 2-methyl-2-butene was studied. Photosensitized oxidation of 2-methyl-2-butene adsorbed on internal framework of Na-ZSM-5 zeolite was studied. Gas-phase reaction of 2-methyl-2-butene with ozone has been investigated. Kinetics of liquid-phase alkylation of 3-methylthiophene with 2-methyl-2-butene on supported phosphoric acid has been reported.
2-methyl-2-butene undergoes ultraviolet irradiation, leading to the formation of trimethylene oxides.
Application
2-Methyl-2-butene may be employed as precursor for peroxyacetyl nitrate for the calibration purposes.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butene
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
-4.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
-20 °C
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)