Přeskočit na
856088
β-Cyclodextrin hydrate
99%
Synonyma:
beta-Cyclodextrin hydrate, β-Schardinger dextrin, Cycloheptaamylose, Schardinger β-Dextrin hydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
5 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
609,00 Kč
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 580,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 800,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C42H70O35 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1134.98 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
231-493-2
MDL number:
Assay:
99%
Form:
solid
609,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
solid
optical activity
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
functional group
ether
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@@H]2O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]4CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]5CO)O[C@H]6[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]6CO)O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]1[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C42H70O35.H2O/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;/h8-63H,1-7H2;1H2/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;/m1./s1
InChI key
JNSAKCOAFBFODP-ZQOBQRRWSA-N
General description
β-cyclodextrin (β-CD), a well-known macrocyclic oligosaccharide member of the CD family, is composed of seven D-glucose units connected via α(1→4) glycosidic bonds. Its ability to form several inclusion complexes with organic as well as inorganic compounds makes it a potential candidate in solid and solution state determinations.
Application
β-Cyclodextrin hydrate may be used:
  • To form an inclusion complex with norfloxacin for subsequent analysis using high performance liquid chromatography (HPLC).
  • As a precursor of heptakis-(2,3-diacetyl-6-sulfato)-β-cyclodextrin for use as a chiral selector in the enantioseparation of linezolid by capillary electrophoresis (CE).
Forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride (cat. no. D143359) for the fluorescent labeling of proteins.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
28705C4642C4767
description
99%
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
≥98%
description
≥97%
assay
99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98%
assay
≥97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
mp
>260 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
>278 °C (dec.) (lit.)
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
optical activity
[α]20/D +142°, c = 1 in H2O (Dry basis)
optical activity
[α]20/D +136±3°, c = 10% in H2O
optical activity
-
optical activity
[α]20/D +162±3°, c = 1.5% in H2O
functional group
ether
functional group
hydroxyl, ether
functional group
-
functional group
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)