Přejít k obsahu
81273
Poly(L-lactide)
viscosity ~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Synonyma:
L-Lactide polymer, PLA, Poly(L-Lactic acid)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CH3O(C6H8O4)nH
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
ester terminated
Quality Segment
form
solid
mol wt
Mw ~260,000
degradation timeframe
>3 years
impurities
≤0.5% water
ign. residue
≤0.1%
viscosity
~2.0 dL/g, 0.1 % (w/v) in chloroform(25 °C)
Mw/Mn
~1.5
Application
medical device
Other Notes
end group: decyl ester
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(L-lactide)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)