Přejít k obsahu
809926
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C27D6H38O3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
422.67
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥98 atom % D
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+6
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Segment
assay
≥95% (CP)
form
liquid
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mass shift
M+6
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1[C@@H](O)C[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CCC3[C@H](C)CCCC(O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23?,24?,25+,27-/m1/s1/i3D3,4D3
InChI key
GMRQFYUYWCNGIN-LPTLAYIMSA-N
General description
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1,25(OH)2D3], also known as calcitriol, plays a role in calcium and phosphate metabolism in humans. It also regulates insulin secretion and induces cellular differentiation.
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 is a deuterated vitamin D3 wherein C-26 and C-27 carbon methyl protons are replaced by deuterium.
Application
1α,25-Dihydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of dihydroxyvitamin D3 concentration in human serum via LC-MS.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
57.2 °F
Bod vzplanutí (°C)
14 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)