Přejít k obsahu
808245
10,10′-dibromo-9,9′-bianthracene
Synonyma:
10,10′-dibromo-9,9′-bianthryl, 10-bromo-9-(10-bromoanthracen-9-yl)anthracene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H16Br2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
512.23
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
mp
348-352 °C
SMILES string
BrC1=C2C(C=CC=C2)=C(C3=C(C=CC=C4)C4=C(Br)C5=C3C=CC=C5)C6=CC=CC=C61
InChI
1S/C28H16Br2/c29-27-21-13-5-1-9-17(21)25(18-10-2-6-14-22(18)27)26-19-11-3-7-15-23(19)28(30)24-16-8-4-12-20(24)26/h1-16H
InChI key
NPNNLGXEAGTSRN-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)