Merck
806110
bis-MPA-Azide dendrimer
trimethylol propane core, generation 5
Synonyma:
G5-TMP-Azide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C1047H1622N288O378
Molekulová hmotnost:
24291.78
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
(Liquid, solid, or semi-solid)
storage temp.
−20°C
General description
  • End Group Functionality: Azide surface group
  • Generation: 5
  • No. Surface Groups: 96
  • Calculated Mol. Wt.: 24292.1 g/mol
  • Other Notes: bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)