Přeskočit na
806099
bis-MPA-COOH dendrimer
trimethylol propane core, generation 1
Synonyma:
G1-TMP-COOH
pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C45H62O30
Molekulová hmotnost:
1082.96
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
11 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid or liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(CC)(COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)COC(C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C)=O)C(COC(CCC(O)=O)=O)(COC(CCC(O)=O)=O)C
InChI
1S/C45H62O30/c1-5-45(24-73-39(64)42(2,18-67-33(58)12-6-27(46)47)19-68-34(59)13-7-28(48)49,25-74-40(65)43(3,20-69-35(60)14-8-29(50)51)21-70-36(61)15-9-30(52)53)26-75-41(66)44(4,22-71-37(62)16-10-31(54)55)23-72-38(63)17-11-32(56)57/h5-26H2,1-4H3,(H,46,47)(H,48,49)(H,50,51)(H,52,53)(H,54,55)(H,56,57)
InChI key
PAYWQMZAUNWKEB-UHFFFAOYSA-N
General description
  • End Group Functionality: Carboxyl surface group
  • Generation: 1
  • No. Surface Groups: 6
  • Calculated Mol. Wt.: 1083 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
806072806064805939
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid or liquid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)