Přejít k obsahu
805939
bis-MPA-OH dendrimer
trimethylol propane core, generation 2
Synonyma:
G2-TMP-OH
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C51H86O30
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1179.21
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)(CC)COC(C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C)=O)C(COC(C(CO)(CO)C)=O)(COC(C(CO)(CO)C)=O)C
InChI
1S/C51H86O30/c1-11-51(30-79-39(70)48(8,24-73-33(64)42(2,12-52)13-53)25-74-34(65)43(3,14-54)15-55,31-80-40(71)49(9,26-75-35(66)44(4,16-56)17-57)27-76-36(67)45(5,18-58)19-59)32-81-41(72)50(10,28-77-37(68)46(6,20-60)21-61)29-78-38(69)47(7,22-62)23-63/h52-63H,11-32H2,1-10H3
InChI key
JPMXKQHBVULZDX-UHFFFAOYSA-N
General description
  • End Group Functionality: Hydroxyl surface group
  • Generation: 2
  • No. Surface Groups: 12
  • Calculated Mol. Wt.: 1179.2 g/mol
  • bis-MPA = 2,2-bis(hydroxymethyl)propionic acid
Application
Nontoxic dendrimers for drug delivery, with functional groups for conjugation or additional modifications.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)