Merck
802166
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine
95% (GC)
Synonyma:
PIP, PIP Directing Group, Shi Auxilliary
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H12N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95% (GC)
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Fp: 175°F
Quality Segment
assay
95% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reagent type: catalyst, reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
manufacturer/tradename
ECACC
refractive index
n/D 1.516
density
0.9800 g/mL at 25 °C
functional group
amine
SMILES string
NC(C)(C)C1=CC=CC=N1
InChI
1S/C8H12N2/c1-8(2,9)7-5-3-4-6-10-7/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI key
DQSQBZXDMHDHEO-UHFFFAOYSA-N
General description
2-(Pyridin-2-yl)isopropyl amine (PIP-amine) is a tertiary amine. A bidentate directing group, useful for the functionalization of C-H bond, has been developed from PIP-amine.
Application
The Shi Auxiliary is a powerful directing group for the hydroxylation of arenes through copper-mediated C-H activation. This useful auxiliary can be removed through acid-mediated hydrolysis and has shown to be done on gram-scale.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
175.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
79.44 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)