Přejít k obsahu
793892
15N2/O2/Ar Gas Mixture
ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
UNSPSC Code:
12142200
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Form:
gas
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
gas
composition
ratio (10:20.95:69.05)
General description
15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP) is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- Protein structure determination by NMR spectroscopy
- Nitrogen fixation research in agricultural science
- Isotope ratio Mass spectrometry applications
- Mass spectrometry calibration
Features and Benefits
Features
  • Exceptional stability and compatibility with various ingredients.
  • Cost-effective solution for 15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP) applications.
  • Versatile use in different formulations involving 15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP).
  • High purity of 15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP) ensures optimal performance.
Benefits
  • Increases market competitiveness of products containing 15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP).
  • Reduces time to market for products utilizing 15N2/O2/Ar Gas Mixture ratio (10:20.95:69.05), 98 atom % 15N, 95% (CP).
  • Enhances product efficacy and reliability in formulations.
  • Improves overall product quality and consumer satisfaction.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
pictograms
Flame over circleGas cylinder
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Skladovací třída
2A - Gases
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7782-44-7
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)