Přejít k obsahu
791806
Yu-Wasa Auxiliary
97%
Synonyma:
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline, 2,3,5,6,α,α,α-Heptafluoro-p-toluidine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
CF3C6F4NH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
233.09
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2657893
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation, reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
refractive index
n20/D 1.431 (lit.), n20/D 1.432
bp
186 °C (lit.)
density
1.662 g/mL at 25 °C, 1.687 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H2F7N/c8-2-1(7(12,13)14)3(9)5(11)6(15)4(2)10/h15H2
InChI key
FJOACTZFMHZHSC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Acidic amides are superior directing groups for promoting C-H activation reactions with both Pd(0)/PR3 and Pd(II) catalysts.
Used in the Preparation of
  • Lactams via palladium-catalyzed olefination of arylamides with benzylacrylate, followed by 1,4-conjugate addition
  • N-(fluorinated aryl)benzamides as substrates for regioselective C-H amination reactions with O-benzoylhydroxylamines
  • Substituted succinimides via palladium-catalyzed carbonylation of N-aryl amides
  • N-aryl cyclopropanecarboxamide substrates and various amino acid ligands for palladium-catalyzed C-H activation of cyclopropanes
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)