Přejít k obsahu
791628
Trimethylamine-d9 N-Oxide
95 atom % D, 98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3D9NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.17
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
95 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
solid
isotopic purity
95 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+9
SMILES string
[O-][N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H9NO/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI key
UYPYRKYUKCHHIB-GQALSZNTSA-N
General description
Trimethylamine-d9 is isotopically enriched molecule.
Application
Trimethylamine-d9 N-oxide is used in the stability of hydrogen bonding between peptide, water with trimethylamine N-oxide.It is also used as an internal standard for the quantification of trimethylamine N-oxide by GC- or LC-MS.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)