Přejít k obsahu
778885
(11R,12R)-9,10-Dihydro-9,10-ethanoanthracene-11,12-diamine
≥95.0% (HPLC)
Synonyma:
(R,R)-11,12-Diamino-9,10-dihydro-9,10-ethanoanthracene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H16N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
236.31
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
11652813
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), 95.0-105.0% (NT)
form
powder
optical purity
enantiomeric excess: ≥97.0%
impurities
≤5% water
SMILES string
N[C@@H]1[C@@H](N)[C@@H]2c3ccccc3[C@H]1c4ccccc24
InChI
1S/C16H16N2/c17-15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(15)18)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8,13-16H,17-18H2/t13-,14+,15-,16-/m0/s1
InChI key
NWDYSRZJOLDMRE-FZKCQIBNSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)