Merck
777625
1-Amino-2-methyl-2-propanol
95% anhydrous basis
Synonyma:
1-Amino-2-methylpropan-2-ol, 1,1-Dimethylethanolamine, 2-Amino-α,α-dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methyl-1-propylamine, 2-Hydroxyisobutylamine, 2-Methyl-2-hydroxypropylamine, 3-Amino-2-methyl-2-propanol, NSC 17697
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H11NO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
89.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95% anhydrous basis
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95% anhydrous basis
form
liquid
refractive index
n20/D 1.448
density
0.957 g/mL at 25 °C
functional group
amine, hydroxyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)CN
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3,5H2,1-2H3
InChI key
LXQMHOKEXZETKB-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
May contain up to 10% water.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
164.8 °F - closed cup
flash_point_c
73.8 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)