Merck
777374
DBCO-Cy5
for Copper-free Click Chemistry
Synonyma:
ADIBO-Cy5, Azadibenzocyclooctyne-Cy5, Dibenzocyclooctyne-Cy5
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C64H86N6O11S3
Molekulová hmotnost:
1211.60
UNSPSC Code:
12171501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry
mp
32-89  °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[NH+](CC)CC.O=C(CCNC(CCCCC[N+]1=C(/C=C/C=C/C=C2C(C)(C)C3=CC(S([O-])(=O)=O)=CC=C3N\2CCCS([O-])(=O)=O)C(C)(C)C4=C1C=CC(S([O-])(=O)=O)=C4)=O)N5CC6=C(C=CC=C6)C#CC7=C5C=CC=C7.CC[NH+](CC)CC
InChI
1S/C52H56N4O11S3.2C6H15N/c1-51(2)42-34-40(69(62,63)64)25-27-45(42)54(31-14-6-9-22-49(57)53-30-29-50(58)56-36-39-18-11-10-16-37(39)23-24-38-17-12-13-19-44(38)56)47(51)20-7-5-8-21-48-52(3,4)43-35-41(70(65,66)67)26-28-46(43)55(48)32-15-33-68(59,60)61;2*1-4-7(5-2)6-3/h5,7-8,10-13,16-21,25-28,34-35H,6,9,14-15,22,29-33,36H2,1-4H3,(H3-,53,57,59,60,61,62,63,64,65,66,67);2*4-6H2,1-3H3
InChI key
PNVUJAWSQCGWCT-UHFFFAOYSA-N
Application
This azadibenzocyclooctyne-cyanine dye derivative is a versatile labeling reagent for detection of azide containing molecules or compounds. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions.This dibenzocyclooctyne will react with azide-functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage.
Solubility : DMSO, DMF
Abs/Em - 646/661 nm
Extinction Coefficient:- 251,000 cm-1M-1
This azadibenzocyclooctyne-cyanine dye derivative is a versatile labeling reagent for detection of azide containing molecules or compounds. Cyclooctynes are useful in strain-promoted copper-free azide-alkyne cycloaddition reactions.This dibenzocyclooctyne will react with azide-functionalized compounds or biomolecules without the need for a Cu(I) catalyst to result in a stable triazole linkage.
Solubility : DMSO, DMF
Abs/Em - 646/661 nm
Extinction Coefficient:- 251,000 cm-1M-1
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)