Přejít k obsahu
773476
p-Toluene-d7-sulfonic acid monohydrate
98 atom % D, 98% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7D7HO3S · H2O
Molekulová hmotnost:
197.26
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+7
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
mass shift
M+7
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C(C([2H])([2H])[2H])=C([2H])C([2H])=C1S(=O)(O)=O.O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2/i1D3,2D,3D,4D,5D;
InChI key
KJIFKLIQANRMOU-ANHTTWOXSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Bezpečnostní pokyny
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
1219795-22-8
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)