Přejít k obsahu
771767
Acetylcholine chloride (N,N,N-trimethyl-d9)
98 atom % D, 98%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)3N(Cl)(CH2)2OCOCH3
Molekulová hmotnost:
190.72
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98%
Mass shift:
M+9
Form:
powder
isotopic purity
98 atom % D
assay
98%
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
SMILES string
CC(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O.[Cl-]
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/i2D3,3D3,4D3;
InChI key
JUGOREOARAHOCO-WWMMTMLWSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)