Přejít k obsahu
771422
Vinyl acrylate
contains <600 ppm MEHQ as inhibitor
Synonyma:
Divinyl ester, Ethenyl 2-propenoate, Ethylene acrylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
H2C=CHCO2CH=CH2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
98.10
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
218-538-1
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
liquid
Quality Segment
contains
<600 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.432
bp
90-92 °C (lit.)
density
0.942 g/mL at 25 °C (lit.), 0.947 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=COC(=O)C=C
InChI
1S/C5H6O2/c1-3-5(6)7-4-2/h3-4H,1-2H2
InChI key
BLCTWBJQROOONQ-UHFFFAOYSA-N
Application
This acrylate monomer has a vinyl group for functionalization. It can also be used as a crosslinkable monomer.
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
35.6 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
2 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)