Přejít k obsahu
768510
Lithium-7Li oxide
99 atom % 7Li, 97%
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
7Li2O
Molekulová hmotnost:
30.03
UNSPSC Code:
12142200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 7Li
Assay:
97%
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
99 atom % 7Li
assay
97%
form
solid
mass shift
M+1
SMILES string
[7Li+].[7Li+].[O-2]
InChI
1S/2Li.O/q2*+1;-2/i2*1+0;
InChI key
FUJCRWPEOMXPAD-ONPSQTMSSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Corrosion
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)