Přejít k obsahu
767832
Phosphorylcholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
98 atom % D, 98% (CP)
Synonyma:
Calcium phosphorylchloline-(trimethyl-d9) chloride, Phosphocholine-(trimethyl-d9) chloride calcium salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
(CD3)3N(Cl)CH2CH2OPO3Ca
Molekulová hmotnost:
266.72
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+9
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+9
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([O-])=O.[Cl-].[Ca+2]
InChI
1S/C5H14NO4P.Ca.ClH/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9;;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,8,9);;1H/q;+2;/p-2/i1D3,2D3,3D3;;
InChI key
ICVPTJCCKTXCDT-VIVYLVLJSA-L
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)