Přejít k obsahu
761885
1-(Bromomethyl)pyrene
Synonyma:
1-Pyrenylmethyl bromide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C17H11Br
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
295.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
form
solid
Quality Segment
mp
140-145 °C
functional group
bromo
SMILES string
BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
InChI key
UGMXRPVWWWDPFC-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Bromomethyl)pyrene is widely used in the synthesis of fluorophores for the fluorescent sensing of variety of analytes including metal ions like Cd2+, Zn2+ and adenosine triphosphate (ATP) sensing at physiological pH. It is also used in the synthesis of photoinitiators (PIs) for the radical polymerization of acrylates and the cationic polymerization of epoxy-silicone and vinyl ethers.
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)