Přejít k obsahu
757829
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid
average Mn 2,000 (n~45), cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent thiol reactive
Synonyma:
Polyethylene glycol, mercaptoPEG acid, mercaptopoly(ethylene glycol) carboxylic acid, mercaptopolyoxyethylene acetic acid, thio-PEG, thiol-PEG-acid, thiol-PEG-carboxylate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
HSC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
Číslo CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) 2-mercaptoethyl ether acetic acid, average Mn 2,100
form
solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 2,000 (n~45), average Mn 2,100
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive, reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
mp
51-56 °C
Ω-end
thiol
α-end
carboxylic acid
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
Application
Reported applications include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization.
Still not finding the right product?
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
>604.4 °F
Bod vzplanutí (°C)
> 318 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)