Přejít k obsahu
757799
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane
average Mn 3,800, cross-linking reagent amine reactive, NHS ester, biotin
Synonyma:
Polyethylene glycol, Biotin polyoxyethylene maleimide, Biotin-PEG, Biotin-PEG maleimide, Biotinylated PEG, NHS - protected acid PEG, Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide acetic acid) ether biotin, biotin carboxylic acid PEG, protected valeric acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C10H16N3O2S(C2H4O)nC8H8NO5
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane, average Mn 3,800
form
solid
Quality Segment
mol wt
PEG average Mn 3,400 (n ~ 77), average Mn 3,800
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
mp
45-53 °C
Ω-end
NHS ester
α-end
biotin
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
storage temp.
−20°C
General description
Poly(ethylene glycol) (N-hydroxysuccinimide 5-pentanoate) ether 2-(biotinylamino)ethane is a heterobifunctional poly(ethylene glycol) (PEG) derivative with a biotin terminus.
Application
bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, surface functionalization
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)