Přejít k obsahu
756245
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclotetrasiloxane
90%
Synonyma:
CS-697, Polyglycidyl ether cyclosiloxane, Tetrakis(propyl glycidyl ether)cyclomethylsiloxane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H56O12Si4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
697.08
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
90%
form
viscous liquid
eq. wt.
175-190 g/eq Epoxide
viscosity
100-250 mPa.s
density
1.132 g/mL at 25 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si]2(CCCOCC1CO1)O[Si](C)(CCCOCC3CO3)O[Si](C)(CCCOCC4CO4)O[Si](C)(CCCOCC5CO5)O2
InChI
1S/C28H56O12Si4/c1-41(13-5-9-29-17-25-21-33-25)37-42(2,14-6-10-30-18-26-22-34-26)39-44(4,16-8-12-32-20-28-24-36-28)40-43(3,38-41)15-7-11-31-19-27-23-35-27/h25-28H,5-24H2,1-4H3
InChI key
BLZDTVROPKIJLZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
392.0 °F
Bod vzplanutí (°C)
200 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)