Přejít k obsahu
755737
Tungsten hexacarbonyl
packaged for use in deposition systems
Synonyma:
Tungsten hexacarbonyl, Hexacarbonyltungsten (0), Tungsten carbonyl, Tungstenhexacarbonyl
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
W(CO)6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
351.90
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
237-880-2
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
12.1 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.2 mmHg ( 67 °C)
assay
99.9% (trace metals analysis)
form
solid
purified by
sublimation
reaction suitability
core: tungsten
mp
150 °C (lit.)
density
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Application
Tumgstenhexacarbonyl is a volatile, air stable precursor of Tungsten(0), widely used in ALD and CVD techniques.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tungsten hexacarbonyl
Piktogramy
Skull and crossbones
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)