Merck
755303
3-Amino-2-fluoropropionic acid
95%
Synonyma:
DL-2-Fluoro-β-alanine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6FNO2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.08
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
223-318-3
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
95%
form
solid
mp
240-245 °C
functional group
amine, carboxylic acid, fluoro
SMILES string
NCC(F)C(O)=O
InChI
1S/C3H6FNO2/c4-2(1-5)3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)
InChI key
OJQNRNQELNLWHH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)