Přeskočit na
752223
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer
solid
greener alternative
Ekologičtější alternativa
Synonyma:
di-μ-iododiiodobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
250 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 130,00 Kč
2 347,50 Kč
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 710,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H30I4Ir2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
1162.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
2 347,50 Kč
Ceníková cena3 130,00 KčUložit 25 %
Akce probíhá pouze na webových stránkách
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Diiodo(pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III) dimer,
form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
412-420 °C
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
I[Ir]I.I[Ir]I.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4HI.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI key
GVAFOFZYINFTHJ-UHFFFAOYSA-J
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of the 12 Principles of Green Chemistry. This highly active catalyst enables asymmetric hydrogenation, C-H borylation, and dehydrogenation reactions under mild conditions. Its exceptional activity reduces catalyst loading and enables sustainable organic synthesis with minimal waste. Click here for more information.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
377155701483901409
description
-
description
97%
description
-
description
-
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: iridium
reaction suitability
reagent type: catalyst, core: ruthenium
reaction suitability
core: iridium, reagent type: catalyst, reaction type: Photocatalysis
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
412-420 °C
mp
160-165 °C (dec.) (lit.)
mp
184-185 °C
mp
-
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)