Přejít k obsahu
741833
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
O této položce
Lineární vzorec:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.20
UNSPSC Code:
12352116
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Assay:
97% (CP)
Mass shift:
M+2
Form:
powder
isotopic purity
97 atom % D (partial deuteration at C4)
assay
97% (CP)
form
powder
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
InChI key
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)