Přejít k obsahu
740233
25-Hydroxyvitamin D2 solution
5 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Synonyma:
25-Hydroxycalciferol solution, 25-Hydroxyergocalciferol solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C28H44O2
Molekulová hmotnost:
412.65
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
98% (CP)
Form:
solution
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
5 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-ICCVIKJNSA-N
General description
25-Hydroxyvitamin D2 (ergocalciferol or 25-hydroxycalciferol) is a metabolite of vitamin D found in the liver. It is one of the most common forms of vitamin D circulating in the body and plays an important role in determining vitamin D deficiency.
Application
25-Hydroxyvitamin D2 can be used as an analytical standard for the quantitative analysis of 25-Hydroxyvitamin D2 content in biological fluids via LC-MS/MS.
Packaging
1 mL in ampule
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 25-Hydroxyvitamin D2 solution
Piktogramy
FlameExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
57.2 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
14.0 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)