Merck
739405
2-(1H-Imidazol-2-yl)pyridine
97%
Synonyma:
2-(2′-Pyridyl)imidazole, 2-(2-Pyridyl)imidazole, 2-(Imidazol-2-yl)pyridine, 2-(Pyridin-2-yl)imidazole, Pyridine,2-imidazol-2-yl- (8Cl)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C8H7N3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
145.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
135-140 °C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2ncc[nH]2
InChI
1S/C8H7N3/c1-2-4-9-7(3-1)8-10-5-6-11-8/h1-6H,(H,10,11)
InChI key
SZXUTTGMFUSMCE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)